Learn More
Lercanidipina 5-desmetil-5-éster propilo, TRC
Código de producto. 30009423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009423 100 mg 100 miligramos
30004245 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009423 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL179025100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797124-83-4
Fórmula molecular C38 H45 N3 O6
Peso molecular (g/mol) 639.7804
Sinónimo Propyl 1,1,N-Trimethyl-N-(3,3-diphenylpropyl)-2-aminoethyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl Propyl Ester, Lercanidipine Impurity C
Nombre IUPAC 5-O-[1-[3,3-difenilpropil(metil)amino]-2-metilpropano-2-il] 3-O-propilo 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenilo)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES CCCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)CN(C)CCC(c3ccccc3)c4ccccc4)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lercanidipine 5- Desmethyl-5-Propyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C38H45N3O6/c1-7-23-46-36(42)33-26(2)39-27(3)34(35(33)30-19-14-20-31(24-30)41(44)45)37(43)47-38(4,5)25-40(6)22-21-32(28-15-10-8-11-16-28)29-17-12-9-13-18-29/h8-20,24,32,35,39H,7,21-23,25H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 639.3308