Description
- Lectina de lenteja acoplada a Sepharose 4B mediante la activación de bromuro de cianógeno
- La lectina de lenteja es una metaloproteína que contiene Ca2+ y Mn2+, que se une de forma reversible a los polisacáridos y los glucoconjugados que contienen glucosa o azúcares tipo manosa
- Retiene la unión en un 1 % de desoxicolato; especialmente adecuado para la purificación de proteínas de membrana solubles en detergente
- Concentración de ligando de 2 mg de lectina de lenteja/ml; capacidad de unión para tiroglobulina porcina aprox. 16 mg/ml de medio
- Tamaño de partícula medio: 90 μm
- Estable en el intervalo de pH 3-10, y en presencia de todos los tampones de uso común (evitar agentes quelantes y urea 8M)
- Tiene una afinidad más igualitaria con la α-D-manosa y α-D-glucosa en comparación con Con A
Order Info
Suministrado en 20 % de etanol que contiene 0,9 % de NaCl, 1 mm de Ca2+ y 1 mm de Mn2+
Specifications
Specifications
| Capacidad de unión | 25 mg/ml |
| Concentración de ligando | 2 mg de lectina de lenteja/ml de medio |
| Matriz | Agarosa al 4 % |
| Tamaño de partículas | 90 μm |
| pH | Desde 3 hasta 10 |
| Cantidad | 25 mL |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizado para la purificación de un determinado número de glicoproteínas y otras moléculas que contienen carbohidratos |
| Ligando | Lectina de lenteja |
Safety and Handling
Product Identifier
- lentil lectin sepharose 4B
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol