Learn More
Gibco™ Medio L-15 de Leibovitz, suplemento GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11544436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11544436 10 x 500 mL paquete de 10
11534436 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11544436 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 31415086
Edge
El medio L-15 de Leibovitz permite el crecimiento de células de riñón de mono HEP-2 y explantes primarios de tejido humano embrionario y adulto. El medio L-15 está tamponado con fosfatos y aminoácidos de base libre en lugar de bicarbonato de sodio.
El medio L-15 de Leibovitz permite el crecimiento de células de riñón de mono HEP-2 y explantes primarios de tejido humano embrionario y adulto. El medio L-15 está tamponado con fosfatos y aminoácidos de base libre en lugar de bicarbonato de sodio. Este medio está diseñado para favorecer el crecimiento celular en entornos sin equilibrio de CO2 .
Este medio L-15 se ha modificado de la manera siguiente:
Con: Galactosa, Rojo Fenol, GlutaMAX™ , Piruvato de sodio
Sin: glucosa, HEPES, bicarbonato de sodio
Está disponible la formulación completa.
Gibco™ L-15 con GlutaMAX™ El suplemento minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celular en un formato fácil de usar.
El medio L-15 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el L-15 requiere una suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio L-15 de Leibovitz
Con aditivos Piruvato sódico
Sin aditivos Sin glucosa, Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Calidad de fabricación Cumple con las normas cGMP según la ISO Norma 13485
Cantidad 10 x 500 mL
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 7,4 hasta 7,9
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio L- 15 de Leibovitz, 500 ml, concentración 1X, forma líquida, con galactosa, rojo de fenol, GlutaMAX™, piruvato sódico, pH de 7,4 a 7,9, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 300 a 340 mOsm/kg, se utiliza para el cultivo de células de mamífero
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.