Learn More
Gibco™ Medio L-15 de Leibovitz, suplemento GlutaMAX™
Código de producto. 11534436 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11534436 500 mL 500 ml
11544436 10 x 500 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11534436 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 31415029
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El medio L-15 de Leibovitz permite el crecimiento de células de riñón de mono HEP-2 y explantes primarios de tejido humano embrionario y adulto. El medio L-15 está tamponado con fosfatos y aminoácidos de base libre en lugar de bicarbonato de sodio.
El medio L-15 de Leibovitz permite el crecimiento de células de riñón de mono HEP-2 y explantes primarios de tejido humano embrionario y adulto. El medio L-15 está tamponado con fosfatos y aminoácidos de base libre en lugar de bicarbonato de sodio. Este medio está diseñado para favorecer el crecimiento celular en entornos sin equilibrio de CO2 .
Este medio L-15 se ha modificado de la manera siguiente:
Con: Galactosa, Rojo Fenol, GlutaMAX™ , Piruvato de sodio
Sin: glucosa, HEPES, bicarbonato de sodio
Está disponible la formulación completa.
Gibco™ L-15 con GlutaMAX™ El suplemento minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celular en un formato fácil de usar.
El medio L-15 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el L-15 requiere una suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio L-15 de Leibovitz
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos GlutaMAX, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Galactosa
Sin aditivos Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico, Sin glucosa
Calidad de fabricación Cumple con las normas cGMP según la ISO Norma 13485
Línea de productos Gibco, GlutaMAX
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Osmolalidad 300 - 340 mOsm/kg
pH entre 7,4 y 7,9
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz.
Condiciones de envío: Ambiente.
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Entorno de cultivo Sin CO2
Culture Type Cultivo de células de mamíferos
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.