Learn More
Lefty-2 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Código de producto. 30731750 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30731750 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30731750 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF7648A
Sheep Polyclonal Antibody
Lefty-2 Polyclonal antibody specifically detects Lefty-2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Lefty-2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen EBAF, Endometrial Bleeding-Associated Factor, LEFTA, Left-Right Determination Factor 2, Left-right determination factor A, LEFTYA, Protein Lefty-2, Protein Lefty-A, TGFB4, TGF-beta-4, Transforming Growth Factor Beta-4
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Lefty-2, Phe78-Leu368, Accession # P57785
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Immunology, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7044
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG