Descripción
PCDHA10 Polyclonal antibody specifically detects PCDHA10 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PCDHA10 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | CNR8, CNRN8, CNRS8, CRNR8, KIAA0345-like 4, ortholog to mouse CNR8, PCDH-alpha-10, PCDH-ALPHA10, protocadherin alpha 10, protocadherin alpha-10 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 130-210 of human PCDHA10 (NP_114066.1). PRFSVTEQKLSIPESRLLDSRFPLEGASDADVGENALLTYKLSPNEYFVLDIINKKDKDKFPVLVLRKLLDREENPQLKLL |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |