Learn More
Algodón de acetato de plomo, grado EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11424699 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco, a prueba de manipulaciones
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11424699 10 g Frasco, a prueba de manipulaciones 10 g
1 options
Código de producto. 11424699 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 1048101
 Artículo restringido
En stock
Fabricado según el capítulo 4 (4.1.1) de la Farmacopea europea y preparado en una instalación ISO 9001 El algodón de acetato de plomo, grado EP, Reagecon™ es un algodón seco listo para usar que ha absorbido una solución de ácido acético diluido en acetato de plomo 10:1 para su uso en pruebas de límite de arsénico.
El algodón de acetato de plomo está diseñado para su uso en pruebas de límite de arsénico. El algodón absorbente se sumerge en una mezcla de 1 parte de ácido acético diluido + 10 partes de solución de acetato de plomo, se coloca en capas de papel de filtro para que drene y se deja secar al aire.
  • Fabricada en una instalación conforme a la norma ISO 9001 según la UE. farmacopea Capítulo 4 (4.1.1)
  • Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad.
  • El producto listo para su uso permite ahorrar el tiempo y el trabajo necesarios para preparar reactivos y soluciones volumétricas precisas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead di-acetate
CAS 6080-56-4, 64-19-7
Color Blanco
Olor Inodoro
Envase Frasco, a prueba de manipulaciones
Fórmula molecular C4H12O7Pb
Número MDL MFCD00150023
Cantidad 10 g
Sinónimo lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
Clave InChI MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Nombre IUPAC plomo(2+); diacetato; trihidrato
Peso molecular (g/mol) 379.30
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
Formula Weight (peso de la fórmula) 379,3g/mol
Grado UE. farmacopea Capítulo 4(4.1.1)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 ácido acético diluido:10 solución de acetato de plomo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • LEAD ACETATE COTTON EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH201-Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: lead di(acetate), acetic acid