Learn More
Acetato de plomo, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12900454 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
12900454 50 mL paquete de 50
1 options
Código de producto. 12900454 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 112
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
CAS 301-04-2
Fórmula molecular C4H6O4Pb
Cantidad 50 mL
Sinónimo lead acetate, lead diacetate, lead ii acetate, lead 2+ acetate, unichem pba, lead di acetate, normal lead acetate, dibasic lead acetate, lead dibasic acetate, bleiacetat german
Clave InChI GUWSLQUAAYEZAF-UHFFFAOYSA-L
Peso molecular (g/mol) 325.30
PubChem CID 18668094
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead Acetate Paper. European Pharmacopoeia Ref: 1048102 (RP 112)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .