Learn More
Micronova™ Revestimiento de mezcla de LDPE y nailon para cubos
Código de producto. 15581745 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
24 x 24 in
24 x 30 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones Tamaño de la unidad
15581745 24 x 30 in paquete de 24
15571745 24 x 24 in paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15581745 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BKL2430IR
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Diseñado para salas blancas y entornos controlados
  • Irradiado
  • 75 % LDPE/25 % nailon fundido
  • Nivel de garantía de esterilidad de 10-6
  • Para salas blancas y entornos controlados
Certifications
ISO 9001:2008
Compliance
AAMI Pautas para la esterilización
Especificaciones
Tipo de producto Delineador de mezcla
Material LDPE, Nylon
Dimensiones 24 x 30 in
Para utilizar con (aplicación) Salas limpias y entornos controlados