Learn More
LDLR Antibody (263123) [Janelia Fluor™ 585], R&D Systems™
Código de producto. 30171265 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30171265 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30171265 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2255JF585
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
LDLR Monoclonal antibody specifically detects LDLR in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antígeno LDLR
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 263123
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FH, FHC, LDL receptor, LDLCQ2, low density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor class A domain-containing protein 3
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse LDL R, Ala22-Arg790 (Ala23Val, Cys27Gly), Accession # Q6GTJ9
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3949
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Línea de productos Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.