Learn More
LDC1267, MedChemExpress
Código de producto. 16455208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455208 10 mg 10 miligramos
16445896 100 mg 100 miligramos
16431427 50 mg 50 miligramos
16417937 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16455208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12494
MedChemExpress LDC1267 is a highly selective TAM (Tyro3, Axl and Mer) kinase inhibitor with IC50s of [1].
LDC1267 is a highly selective TAM (Tyro3, Axl and Mer) kinase inhibitor with IC50s of [1].
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LDC1267
CAS 1361030-48-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H26F2N4O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (89.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC(NC(C2=NN(C3=CC=C(F)C=C3C)C=C2OCC)=O)=CC=C1OC4=CC=NC5=CC(OC)=C(OC)C=C54
Peso molecular (g/mol) 560.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 560.55
Porcentaje de pureza 99.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation