Learn More
LDB2 Antibody (PCRP-LDB2-1B10), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18621204 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18621204 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18621204 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324029PCP
Mouse Monoclonal Antibody
LDB2 Monoclonal antibody specifically detects LDB2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LDB2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-LDB2-1B10
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen Carboxyl-terminal LIM domain-binding protein 1, CLIM-1, CLIM1LDB1, LDB-2, LIM binding domain 2, LIM domain binding 2, LIM domain-binding factor CLIM1, LIM domain-binding factor-2, LIM domain-binding protein 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human LDB2 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9079
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ