missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LDB2 Antibody (PCRP-LDB2-1B10), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18574909 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18574909 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18574909 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324029MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LDB2 Monoclonal antibody specifically detects LDB2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LDB2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-LDB2-1B10
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Carboxyl-terminal LIM domain-binding protein 1, CLIM-1, CLIM1LDB1, LDB-2, LIM binding domain 2, LIM domain binding 2, LIM domain-binding factor CLIM1, LIM domain-binding factor-2, LIM domain-binding protein 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human LDB2 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9079
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.