Learn More
LCL161, MedChemExpress
Código de producto. 16429167
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16429167 5 mg 5 miligramos
16426598 10 mg 10 miligramos
16452687 50 mg 50 miligramos
15590593 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16429167 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15518
MedChemExpress LCL161 is a IAP inhibitor which inhibits XIAP in HEK293 cell and cIAP1 in MDA-MB-231 cell with IC50s of 35 and 0.4 nM, respectively.
LCL161 is a IAP inhibitor which inhibits XIAP in HEK293 cell and cIAP1 in MDA-MB-231 cell with IC50s of 35 and 0.4 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LCL161
CAS 1005342-46-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H33FN4O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (199.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](NC)C(N[C@@H](C1CCCCC1)C(N2[C@H](C3=NC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)=CS3)CCC2)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 500.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.63
Porcentaje de pureza 98.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death