Learn More
Laurocapram, TRC
Código de producto. 30481602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481602 1 g 1 g
30471679 100 mg 100 miligramos
30467838 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1850031G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59227-89-3
Fórmula molecular C18H35NO
Peso molecular (g/mol) 281.48
Nombre IUPAC 1-dodecilazepan-2-uno
SMILES CCCCCCCCCCCCN1C(=O)CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Laurocapram
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-16-19-17-14-11-12-15-18(19)20/h2-17H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.2719