Learn More
Lauda™ Congelador horizontal VF LAUDA Versafreeze con enchufe macho angulado (CEE7/7)
Código de producto. 17377669
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
19,6 pies cúb.
26,5 pies cúb.
7,2 pies cúb.
Intervalo de temperatura:
De -50 °C a -85 °C
De 0 °C a -40 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Intervalo de temperatura unitSize
17377669 7,2 pies cúb. De 0 °C a -40 °C cada uno
17387669 19,6 pies cúb. De 0 °C a -40 °C cada uno
17397669 26,5 pies cúb. De 0 °C a -40 °C cada uno
17307679 7,2 pies cúb. De -50 °C a -85 °C cada uno
17317679 19,6 pies cúb. De -50 °C a -85 °C cada uno
17327679 26,5 pies cúb. De -50 °C a -85 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 17377669 missing translation for 'mfr' Lauda™ missing translation for 'supplierNo' L003335
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
El VF LAUDA Versafreeze es un congelador horizontal con un cable de alimentación con un enchufe angulado (CEE7/7).
  • Congelador horizontal de laboratorio con monitorización fiable y aislamiento altamente eficaz para el almacenamiento a largo plazo y la garantía de calidad.
Specifications
Tipo Ultracongelador horizontal
Capacidad (imperial) 7,2 pies cúb.
Capacidad (métrico) 205 L
Intervalo de temperatura De 0 °C a -40 °C
Modelo de puerta Tapa aislante, paneles aislantes
No. of Doors 1 (1 compartimento)
Material de la cabina Acero inoxidable
Aislamiento Espuma de poliuretano
Interior Acero inoxidable
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
N.º de gradillas 15 gradillas
Certificaciones/conformidad EC
Modelo Arcón, VF 20040 C
Pantalla Pantalla táctil en color de 4,3 pulg
Ruedas giratorias 4 (2 bloqueables)
Color Blanco
Tipo de condensador Refrigerado por aire
Puertos Diám. de 13 mm, orificio de ecualización de presión
Línea de productos LAUDA Versafreeze
Garantía 5 años
Descongelación Manual
Tapa Sellado y aislado, con bloqueo por llave
Refrigerado por agua Opcional
Opciones de vigilancia Registrador de datos integrado, varias opciones de monitorización externa
Salidas de datos USB, Ethernet RJ45, RS485
Modos de funcionamiento Máxima seguridad de las muestras
Seguridad ajustes control Varias notificaciones de alarma, memoria no volátil
Amperaje Máx. 2,0/16 A
Tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Vataje 0,6 kW
Compensación de voltaje No, unidad adecuada para 207-253 V
Refrigerante R1270
Admite Cajas de Cajas (135)