missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Latrophilin 2/LPHN2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18539719 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.05 mL, Unconjugated
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18539719 0.05 mL, Unconjugated
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18539719 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NLS1133

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Latrophilin 2/LPHN2 Polyclonal antibody specifically detects Latrophilin 2/LPHN2 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bat, Bovine, Canine, Equine, Monkey, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Latrophilin 2/LPHN2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 7 μg/mL
Formulación PBS
Alias de gen Calcium-independent alpha-latrotoxin receptor 2, CIRL2, CIRL-2, CL2, KIAA0786, latrophilin 2, Latrophilin homolog 1, latrophilin homolog 2 (cow), latrophilin-2, LEC1LPHH1latrophilin 1, lectomedin-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 16 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human Latrophilin 2/LPHN2.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23266
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bat
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.