missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Latrophilin 2/LPHN2 Antibody (1030202), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18024125 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18024125 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18024125 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB105881B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Latrophilin 2/LPHN2 Monoclonal antibody specifically detects Latrophilin 2/LPHN2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Latrophilin 2/LPHN2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1030202
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen Calcium-independent alpha-latrotoxin receptor 2, CIRL2, CIRL-2, CL2, KIAA0786, latrophilin 2, Latrophilin homolog 1, latrophilin homolog 2 (cow), latrophilin-2, LEC1LPHH1latrophilin 1, lectomedin-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Latrophilin 2/LPHN2 synthetic peptide, Accession # O95490
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23266
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.