Learn More
Nitritex™ Guantes de látex para sala limpia BioClean Legacy™
Código de producto. 15298178
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15298178 Medio 1000 PCS
12795815 Pequeño paquete de 100
12715825 Grande paquete de 100
15208188 Grande paquete de 1000
15288178 Pequeño paquete de 1000
15186753 2XL paquete de 1000
12705825 Medio paquete de 100
15278178 XS paquete de 1000
12725825 XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15298178 Proveedor Nitritex™ N.º de proveedor BLA202M
En stock
Se utilizan para el trabajo en sala limpia. Los guantes de látex para sala limpia Nitritex™ BioClean Legacy™ tienen un color natural y proporcionan una comodidad insuperable.
  • Partículas: procesadas en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con ISO Condiciones de funcionamiento clase 4.
  • Propiedades físicas: Cumple con los requisitos de la norma de guantes EN420:2003, la norma europea de guantes médicos EN455 (Partes 1, 2& 3)& EN374-1, 2& 3:2003.
  • Estéril: No estéril
  • Sistemas de Calidad: Fabricado en una instalación que cuenta con los ISO Certificaciones 9001:2008 y 89/686/CEE artículo 11b. Procesado en un centro certificado por NEBB ISO Entorno de sala limpia de clase 4.
  • Muestreo& Inspección: De acuerdo con ISO 2859.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425, EN 420:2003 + A 1:2009, EN 374-1:20016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010, EN 455-2:2015, (CE) 1935/2004 y (CE) 2023/2006
Clasificación Categoría 3: equipo de protección individual de diseño complejo conforme a la directiva PPE 89/686/CEE
Color Natural
Desechables Un solo uso
Uso en laboratorio/sala limpia Sí
Latex Free No
Material Látex
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes para salas blancas
Tamaño Medio
Esterilidad No estéril
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Cantidad 100 piezas por bolsa interior de PE sellada; una bolsa interior de PE por bolsa exterior de PE sellada; 10 bolsas exteriores por caja forrada (1000 piezas)
Longitud (métrico) 300 mm