missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lass5 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18400854 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18400854 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18400854 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP177328FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Lass5 Polyclonal antibody specifically detects Lass5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lass5
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CerS5, FLJ25304, LAG1 homolog, ceramide synthase 5, LAG1 longevity assurance homolog 5, LAG1 longevity assurance homolog 5 (S. cerevisiae), MGC45411, Trh4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of the human LASS5. The immunogen is located within the last 50 amino acids of LASS5. Amino Acid Squence: SKDDRSDVESSSEEEDV
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 91012
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.