Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Objetivo | LAS1L |
| Sinónimo | dJ475B7.2, FLJ12525, FLJ30133, FLJ45274, LAS1-like (S. cerevisiae), protein LAS1 homolog |
| Símbolo de gen | LAS1L |