Learn More
Larotrectinib sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16495408
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495408 10 mg 10 miligramos
16461597 50 mg 50 miligramos
16448127 5 mg 5 miligramos
16436016 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495408 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12866A
MedChemExpress Larotrectinib sulfate (LOXO-101 sulfate; ARRY-470 sulfate) is an ATP-competitive oral, selective inhibitor of the tropomyosin-related kinase (TRK) family receptors, with low nanomolar 50% inhibitory concentrations against all three isoforms (TRKA, B, and C).
Larotrectinib sulfate (LOXO-101 sulfate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Larotrectinib sulfate
CAS 1223405-08-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24F2N6O6S
Cantidad 10 mg
Sinónimo LOXO-101 sulfateARRY-470 sulfate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (94.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.80 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with 1M HCl)
SMILES O=S(O)(O)=O.O=C(N1CC[C@H](O)C1)NC2=C3N=C(N4[C@@H](C5=CC(F)=CC=C5F)CCC4)C=CN3N=C2
Peso molecular (g/mol) 526.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.51
Porcentaje de pureza 98.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease