Learn More
Larotrectinib, MedChemExpress
Descripción
Larotrectinib (LOXO-101) is an ATP-competitive oral, selective inhibitor of the tropomyosin-related kinase (TRK) family receptors, with low nanomolar 50% inhibitory concentrations against all three isoforms (TRKA, B, and C).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Larotrectinib |
| CAS | 1223403-58-4 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H22F2N6O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | LOXO-101 ARRY-470 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 4.6 mg/mL (10.74 mM) |
| SMILES | O=C(N1C[C@@H](O)CC1)NC2=C3N=C(N4[C@@H](C5=CC(F)=CC=C5F)CCC4)C=CN3N=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 428.44 |
| Mostrar más |