Learn More
Laropiprant, MedChemExpress
Código de producto. 16497836
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497836 100 mg 100 miligramos
16490528 5 mg 5 miligramos
16448068 10 mg 10 miligramos
16433987 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497836 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50175
MedChemExpress Laropiprant is a potent and selective DP receptor antagonist with Ki values of 0.57 nM and 2.95 nM for DP receptor and TP Receptor, respectively.
Laropiprant is a potent and selective DP receptor antagonist with Ki values of 0.57 nM and 2.95 nM for DP receptor and TP Receptor, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Laropiprant
CAS 571170-77-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19ClFNO4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo MK-0524
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (229.41 mM)
SMILES O=S(C1=CC(F)=CC2=C1N(C3=C2CC[C@@H]3CC(O)=O)CC4=CC=C(Cl)C=C4)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 435.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.9
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation