Learn More
Lapatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16444047
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16444047 50 mg 50 miligramos
16421936 500 mg 500 miligramos
16417896 100 mg 100 miligramos
16451949 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16444047 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50898
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Lapatinib (GW572016) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Lapatinib (GW572016) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lapatinib
CAS 231277-92-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H26ClFN4O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo GW572016 GW2016
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (215.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCNCC1=CC=C(C2=CC=C3C(C(NC4=CC(Cl)=C(C=C4)OCC5=CC(F)=CC=C5)=NC=N3)=C2)O1)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 581.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 581.06
Porcentaje de pureza 99.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease