Learn More
Lapatinib ditosylate, MedChemExpress
Código de producto. 16461949
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461949 1 g 1 g
16431936 500 mg 500 miligramos
16454047 50 mg 50 miligramos
16427896 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16461949 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50898A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Lapatinib ditosylate (GW572016 ditosylate) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Lapatinib ditosylate (GW572016 ditosylate) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lapatinib ditosylate
CAS 388082-77-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H42ClFN4O10S3
Cantidad 1 g
Sinónimo GW572016 ditosylateGW2016 ditosylate
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (135.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCNCC1=CC=C(C2=CC=C3C(C(NC4=CC(Cl)=C(C=C4)OCC5=CC(F)=CC=C5)=NC=N3)=C2)O1)(C)=O.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O.O=S(C7=CC=C(C)C=C7)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 925.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 925.46
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease