missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Langerin/CD207 Antibody (LGRN/7430), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18639844 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18639844 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18639844 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320734H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Langerin/CD207 Monoclonal antibody specifically detects Langerin/CD207 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Langerin/CD207
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon LGRN/7430
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen CD207 antigen, CD207 antigen, langerin, CD207 molecule, langerin, CLEC4KLangerhans cell specific c-type lectin, C-type lectin domain family 4 member K, C-type lectin domain family 4, member K, Langerin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa50-250) of human Langerin/CD207 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50489
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.