missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Langerin/CD207 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18728883 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18728883 0.1 mg 0.10 miligramo
18779123 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18728883 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10056733

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications

Langerin/CD207 Polyclonal specifically detects Langerin/CD207 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Langerin/CD207
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 3 ug/ml, Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:200-1:1000, Flow (Intracellular) reported in scientific literature (PMID 18369922)
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q8VBX4
Alias de gen CD207 antigen, CD207 antigen, langerin, CD207 molecule, langerin, CLEC4KLangerhans cell specific c-type lectin, C-type lectin domain family 4 member K, C-type lectin domain family 4, member K, Langerin
Símbolos de los genes CD207
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Amino acids 26-44 of mouse Langerin were used as immunogen (Uniprot # Q8VBX4)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50489
Especificidad de la prueba Cross reacts with Mouse. Predicted to react with Rat.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.