Learn More
Cole Parmer Tiras de prueba de QAC para resistencia de desinfectantes LaMotte
Código de producto. 15508720 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 tiras/kit
Tamaño de la unidad:
1 set
15508720 100 tiras/kit 1 set
1 options
Código de producto. 15508720
Marca: Cole Parmer 9953230
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las tiras de prueba de QAC para resistencia de desinfectantes Lamotte son una prueba rápida para comprobar la resistencia del desinfectante.
  • Compare el cambio de color con el gráfico incluido para obtener resultados fáciles de leer.
  • Las tiras y la tabla de colores se suministran en un vial de plástico resistente al agua.
  • Incluye un tapón desecante para garantizar una vida útil más larga.
  • Puntos de medición: 50, 100, 200 y 400 ppm
Especificaciones
Formato Tira
Cantidad 100 tiras/kit
Tipo Kits de pruebas y tiras reactivas para cloro y pH