Learn More
Corning™ Pipeteadores monocanal Lambda™ EliteTouch™, esterilizables en autoclave
Tienda Corning Productos
Description
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ Las pipetas han sido diseñadas para proporcionar los más altos niveles de ergonomía, precisión y exactitud. Su cuerpo ligero, la forma contorneada del mango y el contador de 4 dígitos se han diseñado para garantizar un pipeteo cómodo. Todas las micropipetas disponen de un movimiento suave del émbolo y unas fuerzas de pipeteo extremadamente bajas para reducir la tensión y la fatiga de la muñeca (RSI). Los pulsadores de colores (incluidos) pueden ayudar a identificar al usuario o la aplicación para la que se usan con el fin de garantizar la seguridad de las muestras y reducir el riesgo de contaminación cruzada.
- Diseño de mango ergonómico para un ajuste perfecto tanto para diestros como para zurdos
- El cómodo ajuste de volumen con una sola mano y el sistema de bloqueo automático evitan el cambio de volumen accidental durante el trabajo
- Contador de 4 dígitos para mayor precisión, perfectamente posicionado para la visibilidad en todo momento
- Las pipetas monocanal son compatibles con tubos muy estrechos
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a los rayos UV para proteger las muestras contra la contaminación
- Los ejes multicanal se retraen individualmente para una carga perfecta de la punta y eyección de la punta más fácil
- La fácil calibración en el laboratorio le ayuda a ajustar rápidamente su pipeta a varios tipos de líquidos
- Probado individualmente y suministrado con un certificado de calidad
Specifications
Specifications
| Exactitud | Desde ± 40,0 hasta ± 1,5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO8655 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Lambda EliteTouch |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | De 0,1 to 2 μl |
| Estilo de dedo | Ergonómico |
| Incluye | Manual de instrucciones, certificado de control de calidad, herramienta de calibración en el laboratorio, 3 botones pulsadores de color |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.