missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
LAIR1 Monoclonal specifically detects LAIR1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LAIR1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | NKTA255 |
| Conjugado | HRP |
| Dilución | Western Blot |
| Formulación | PBS with No Preservative |
| Alias de gen | CD305 antigen, CD305leukocyte-associated Ig-like receptor 1, hLAIR1, LAIR-1, leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1 |
| Símbolos de los genes | LAIR1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?