missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAIR1 Antibody (2459B) [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30625814 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30625814 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30625814 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB100921C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

LAIR1 Monoclonal antibody specifically detects LAIR1 in Mouse samples. It is validated for Blockade of Receptor-ligand Interaction
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAIR1
Aplicaciones Blockade of Receptor-ligand Interaction
Clasificación Monoclonal
Clon 2459B
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen CD305 antigen, CD305leukocyte-associated Ig-like receptor 1, hLAIR1, LAIR-1, leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived mouse LAIR1, Gln22-Tyr141 & Ser25-Tyr141, Accession # Q8BG84
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3903
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.