missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAG-3 Antibody (CL14773) [CoraFluorÖ 1], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30531249 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30531249 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30531249 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344285CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LAG-3 Monoclonal antibody specifically detects LAG-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAG-3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL14773
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD223, CD223 antigen, LAG3, LAG-3, lymphocyte activating 3, lymphocyte activation gene 3 protein, lymphocyte-activation gene 3, Secreted lymphocyte activation gene 3 protein, sLAG-3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of P18627, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3902
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.