missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAG-3 Antibody (2561B) [DyLight 755], Novus Biologicals™

Código de producto. 18590977 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18590977 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18590977 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10395Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

LAG-3 Monoclonal antibody specifically detects LAG-3 in Cynomolgus Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAG-3
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2561B
Conjugado DyLight 755
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD223, CD223 antigen, LAG3, LAG-3, lymphocyte activating 3, lymphocyte activation gene 3 protein, lymphocyte-activation gene 3, Secreted lymphocyte activation gene 3 protein, sLAG-3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived cynomolgus monkey LAG-3, Val20-Leu450, Accession # XP_005570011.1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3902
Especies diana Cynomolgus Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.