Learn More
Uvex™ Ladies Coat 7463-Graphit
Código de producto. 17255711 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17255711 XXXL cada uno
17205711 Pequeño cada uno
17215711 Medio cada uno
17225711 Grande cada uno
17235711 XL cada uno
17245711 XXL cada uno
17265711 XXXXL cada uno
17295701 XS cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17255711 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8825914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.60€
    73.38€ / paquete de 1
    Ahorro 5.22€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Bata para mujer
  • Material: 66,5 % poliéster, 32 % algodón, 1,5% fibras antiestáticas, 245 g/m²
  • Color blanco
  • Máxima protección con fibras
  • antiestáticas: reducción de carga óptima
  • Construcción de brazo de gran altura
  • Bolsillo de pecho a la izquierda
  • Dos bolsillos laterales
  • Normas del cuello plegable hacia abajo: IEC 61340, norma OEKO-TEX™ 100
  • Tamaños: XS-4XL
  • Recargo por tamaño extra: desde la talla desde la talla XXL + 10 %
  • Lavado normal a 60 °C normal, sin lejía, secadora, planchado de 2 puntos, quím.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XXXL
Sexo Para mujer
Material Cotton, Polyester
Color Gris
Tipo de tapón Cierres a presión
Desechables No
Tipo de producto General Purpose Jacket
Grosor 245 g/m²