Learn More
Lactitol monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16488746
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16488746 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488746 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1389
MedChemExpress Lactitol monohydrate is a disaccharide analogue of lactulose.
Lactitol monohydrate is a disaccharide analogue of lactulose.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactitol monohydrate
CAS 81025-04-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H26O12
Cantidad 100 mg
Sinónimo D-Lactitol monohydrate
Información de solubilidad H2O : 120 mg/mL (331.19 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (275.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H](CO)O1)O)O)O)O)O.[H]O[H]
Peso molecular (g/mol) 362.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.33
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid