Learn More
Monohidrato de lactitol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345349 1 g 1 g
11359699 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11345349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21016.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81025-04-9 | C12H26O12 | 362.328 g/mol
Lactitol monohydrate is used in low fat foods, anthelmintic, cosmetic and pharmaceutical excipients. It is used in sugar-free candies, cookies, chocolate and ice cream. It is a laxative, which used to treat constipation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de lactitol se utiliza en alimentos bajos en grasa y excipientes antelmínticos, cosméticos y farmacéuticos. Se usa en dulces, galletas, chocolate y helados sin azúcar. Es un laxante con el que se solía tratar el estreñimiento.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81025-04-9
Fórmula molecular C12H26O12
Peso molecular (g/mol) 362.328
Número MDL MFCD00150767
Clave InChI LXMBXZRLTPSWCR-XBLONOLSSA-N
Sinónimo lactitol monohydrate, d-lactitol monohydrate, lactitol hydrate, unii-uh2k6w1y64, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-glucitol monohydrate, d-glucitol, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-, monohydrate, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-glucitol, portolac tn, 2s,3r,4r,5r-4-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol;hydrate
PubChem CID 3067270
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5R)-4-[(2S,3R,4S,5R)6-3,4,5-Trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxhexano-1,2,3,5,6-pentol; hidrato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(CO)O)O)O)O)O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactitol monohydrate
Punto de fusión 95°C to 98°C
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,5340
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.33 (344.31 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%