Learn More
Ácido láctico, Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15636730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250mL.
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15636730 250mL. 250 ml
15626730 1 l 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15636730 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 69775250ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Añadir a la cesta
Probado según la farmacopea europea
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-21-5
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.08
Número MDL MFCD00004520
Clave InChI JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxipropanoico
SMILES CC(O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactic acid
Densidad 1,209 g/ml a 25 °C
Cantidad 250mL.
Temperatura de inflamación 113 °C (235,4 °F)
Fórmula lineal CH3CH(OH)COOH
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1209341
Formula Weight (peso de la fórmula) 90,08g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lactic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid