Descripción
Reagecon fabrica la gama más completa de reactivos de pH en el mundo, diseñados para satisfacer todas las necesidades del usuario final. Este tampón de grado de laboratorio está fabricado con especificaciones exactas y una vida útil prolongada. Además, se suministra con un Certificado de análisis completo y una etiqueta completa. Está codificado por colores para facilitar la identificación.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 0°C |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Azul |
| pH | 9.21 ±0.02 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 250 ml |
| Olor | Característica |
| Información de solubilidad | Fully miscible in water |