Learn More
Solución tampón de laboratorio, pH 2,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11726398 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ML
11726398 250 ml 250 ML
1 options
Código de producto. 11726398 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 90518
Diseñado para su uso en mediciones de pH de laboratorio. La solución tampón de laboratorio Reagecon™, pH 2,00, se prueba a 20 °C y alcanza un nivel de precisión de ± 0,02. Este tampón de calibración y control está especialmente formulado para garantizar su estabilidad y se suministra con un Certificado de Análisis detallado.
Reagecon fabrica la gama más completa de reactivos de pH en el mundo, diseñados para satisfacer todas las necesidades del usuario final. Este tampón de grado de laboratorio está fabricado con especificaciones exactas y una vida útil prolongada. Además, se suministra con un Certificado de análisis completo y una etiqueta completa.
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
pH 2
Forma física Líquido
Cantidad 250 ml
Olor Característica
Información de solubilidad Fully miscible in water