Learn More
Buerkle™ Muestreador desechable MicroDispo™
Descripción
- Mango ergonómico
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Fabricación de salas limpias
- Opcionalmente esterilizado por rayos gamma
- 21 mm de diámetro.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador desechable |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Descripción | Envasado individual |
| Tipo de mango | Las puntas de pipeta ergonómicas |
| Capacidad (imperial) | 0.34 oz. |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| No. of Chambers | 1 |
| Mostrar más |