Learn More
Buerkle™ Muestreador desechable MicroDispo™
BIOPHARMA
Código de producto. 10738513
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
500 mm
1000 mm
1000 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Esterilidad Tamaño de la unidad
10738513 500 mm No estéril 20 PCS
10554673 500 mm Estéril paquete de 20
10093982 1000 mm Estéril paquete de 20
10626013 1000 mm No estéril 20 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10738513 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53932240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00€
    168.20€ / paquete de 20
    Ahorro 56.80€
    25% Descuento
En stock
Extrae pequeñas cantidades de muestra para su análisis. MicroDispo Buerkle™ SteriPlast™ toma muestras precisas de los puntos de referencia de polvos de flujo libre y materiales a granel de grano pequeño.
  • Mango ergonómico
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • Fabricación de salas limpias
  • Opcionalmente esterilizado por rayos gamma
  • 21 mm de diámetro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Muestreador desechable
Material HDPE
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Descripción Envasado individual
Tipo de mango Las puntas de pipeta ergonómicas
Capacidad (imperial) 0.34 oz.
Capacidad (métrico) 10 mL
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
No. of Chambers 1
Para utilizar con (aplicación) Polvos de flujo libre y materiales a granel de grano pequeño
Longitud (imperial) 24.84 in.
Longitud del eje (imperial) 19.69 in.
Longitud (métrico) 500 mm
Longitud del eje (métrico) 500 mm
Anchura (imperial) 0.827 in.
Anchura (métrico) 21 mm