Descripción
Cuchara, desechable con o sin funda
- Poliestireno, blanco
- Envasado individual
- Fabricación, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7
- Aprobación de la FDA y de productos alimenticios de la UE
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 |
| Descripción | Sin funda |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Incluye | Sin Funda |
| Material | Poliestireno |
| Mostrar más |