Learn More
Buerkle™ Cuchara desechable LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15346307 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Incluye:
Con cubierta
Sin Funda
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
15346307 25 mL Sin Funda paquete de 10
15356307 25 mL Con cubierta paquete de 10
15366307 50 mL Sin Funda paquete de 10
15376307 50 mL Con cubierta paquete de 10
15386307 100 mL Sin Funda paquete de 10
15396307 100 mL Con cubierta paquete de 10
15306317 150 mL Sin Funda paquete de 10
15316317 150 mL Con cubierta paquete de 10
15541721 250 mL Sin Funda paquete de 10
15551721 250 mL Con cubierta paquete de 10
15561721 500 mL Sin Funda paquete de 10
15571721 500 mL Con cubierta paquete de 10
15654104 1000 mL Sin Funda paquete de 10
17260584 2000 mL Sin Funda paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15346307 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53780001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cuchara desechable de poliestireno se produce y ensambla en una sala limpia de clase 7 y se envasa individualmente para su uso desechable. La cuchara desechable es ideal para polvos, granulados y pastas.
Cuchara, desechable con o sin funda
  • Poliestireno, blanco
  • Envasado individual
  • Fabricación, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7
  • Aprobación de la FDA y de productos alimenticios de la UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sin Funda
Capacidad (métrico) 25 mL
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Cuchara Desechable
Incluye Sin Funda
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 141 mm