Descripción
- PS, blanco
- Envasado individual
- Fabricación, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 2,5 mL |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 127 mm |