Learn More
Buerkle™ Cuchara Desechable LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15346317 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 mL
10 ml
Longitud (métrico):
127 mm
170 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15346317 2,5 mL 127 mm paquete de 100
15356317 10 ml 170 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15346317 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53780011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La Cuchara Desechable LaboPlast™ se fabrica en una sala limpia de clase 7 (10 000) y se envuelve individualmente para un solo uso. Idóneas para polvos, gránulos y pastas.
  • PS, blanco
  • Envasado individual
  • Fabricación, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7
  • Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 2,5 mL
Color Blanco
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 127 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.