Learn More
Beschreibung
La mesa de trabajo fácil de ajustar se puede configurar a cuatro alturas
- Capacidad de carga:540 lb (245kg)
- Marco de acero tubular resistente a productos químicos y duradero, blanco glaciar y con revestimiento de polvo
- La superficie de trabajo de fibra-resina de 3 cm de grosor está compuesta por un laminado de alta presión de melamina
- Altura de mesa de trabajo de alta resistencia ajustable de 75 a 95 cm con pines de acero y tuercas
- El revestimiento de polvo termoendurecido resiste la abrasión y la corrosión
- Las ruedas de poliuretano sin marcado con un diámetro de 12,7 cm y bloqueo de puntera se manejan fácilmente y absorben la vibración
Bestellinformation
Se envía totalmente montado.Peso:110 lb (50,3kg)
Warranty
Garantía de por vida.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Banco móvil |
| Color | Gris |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 96,5 x 71,1 x 75,2 a 94,9 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para laboratorio |
| Altura (imperial) | 29,62/37,37 pulg |
| Altura (métrico) | Entre 75,2 y 94,9 cm |
| Longitud (imperial) | 38 in |
| Longitud (métrico) | 96,5 cm |
| Capacidad portante (imperial) | 540 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 245 kg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?