Learn More
Labconco™ Plataforma de aislamiento Stand-Still™
Código de producto. 15538854 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
18,75 x 12 x 1,5 in (47,6 x 30,5 x 3,81 cm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15538854
Marca: Labconco™ 4028200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La plataforma de aislamiento Labconco Stand-Still™ se utiliza para guardar microscopios en armarios de bioseguridad Purifier™ Cell Logic™+ con el paquete Scope-Ready™.
  • Base de acero inoxidable tipo 304 no poroso y esterilizable en autoclave con almohadillas de gran aislamiento de 0,4 cm
  • Reducen las vibraciones verticales y horizontales hasta tres veces, lo que permite un flujo de aire adecuado por el armario
La plataforma Stand-Still XL
requiere el uso de los sellos XL Pure-Vu™ con n.º de referencia 4027810 o 4027811
Especificaciones
Tipo de producto Vibration Isolation Platform
Color Silver
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18,75 x 12 x 1,5 in (47,6 x 30,5 x 3,81 cm)
Dimensiones (L x An) 12 x 18.75 in.
Para utilizar con (aplicación) For supporting microscopes on Cell Logic Biosafety Cabinets with ScopeReady package, to promote proper airflow through the cabinet
Para utilizar con (equipo) Microscopes, purifier cell logic class II biosafety cabinets
Altura (imperial) 1.5 in.
Altura (métrico) 3.81 cm
Longitud (imperial) 18.75 in.
Longitud (métrico) 47.6 cm
Peso (imperial) 8 lb.
Peso (métrico) 3.6 kg
Anchura (imperial) 12 in.
Anchura (métrico) 30.5 cm
Material Stainless Steel