Learn More
Concentrador de vacío de sobremesa CentriVap refrigerado Labconco con tapa de vidrio
BIOPHARMA
Código de producto. 10765614 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la cámara:
Aluminio revestido de epoxi
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Material de la cámara Tamaño de la unidad
10765614 Aluminio revestido de epoxi 1 PCS
1 options
Código de producto. 10765614 Proveedor Labconco N.º de proveedor 7310031
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
El concentrador centrífugo CentriVap refrigerado está diseñado para concentrar rápidamente varias muestras pequeñas sensibles al calor, como ARN y proteínas, utilizando la fuerza centrífuga, el vacío y la temperatura controlada.
  • Acero inoxidable pulido y exterior de acero con revestimiento de epoxi blanco con detalles en azul.
  • Cierre de tapa con sensor de seguridad.
  • Junta de tapa sin fenol.
  • Cámara de aluminio con revestimiento de epoxi.
  • 1Sistema de refrigeración /4 hp para enfriar la cámara a – 4 °C.
  • 300Calentador de vatios para calentar la cámara a + 100 °C.
  • Sensor que lee la temperatura de la cámara interna.
  • Programación controlada por microprocesador para «temperatura 1» de – 4 °C a + 100 °C, «temperatura 1» tiempo de 1 a 999 minutos o indefinido, «temperatura 2» de – 4 °C a + 100 °C y «temperatura 2» tiempo de 0 a 999 minutos o indefinido. La memoria almacena de 1 a 9 programas.
  • LCD para visualizar número de programa, «temperatura 1 y 2» real y de punto de ajuste, tiempo restante y de punto de ajuste para «temperatura 1 y 2» y activación de la refrigeración («Y» o «N»).
  • Panel de control con botón RUN/STOP, botón PREHEAT/COOL, botón SELECT de punto de ajuste, botones de aumento o disminución de valores y 3 botones de inicio rápido.
  • El movimiento centrífugo se proporciona por un motor sin escobillas capaz de alcanzar hasta 1725 rpm.
  • Sistema de parada rápida para detener la bomba de vacío, abrir la válvula para purgar el aire de la cámara y detener el rotor en segundos después de que finalice el tiempo o se pulse el botón RUN/STOP.
  • Válvula de liberación automática de vacío.
  • El retardo de vacío integrado permite al rotor alcanzar velocidad antes de aplicar el vacío.
  • Alarma sonora para señalizar la conclusión del tiempo de ejecución de punto de ajuste.
  • 1Racor de manguera de aluminio de DE de 12,7 mm (1/2 pulgadas) para la conexión a tubos de vacío. La bomba de vacío no está incluida.
  • Puerto de vacío con racor de desconexión rápida para tubos con DI de 6,35 mm (1/4 pulgadas).
  • 115 Los modelos de voltios tienen una toma eléctrica de 115 voltios en la parte trasera para conectar la bomba de vacío complementaria al sistema.
  • Los modelos de 230 voltios tiene una toma eléctrica ICE inversa en la parte trasera para conectar la bomba de vacío complementaria al sistema.
  • Los modelos de 115 voltios tienen un cable de 3,048 m (10 pies) y 3 cables con enchufe NEMA 5-20.
  • Los modelos de 230 voltios tienen un cable de 2,4 m (8 pies) con enchufe NEMA 6-20.
  • Dimensiones generales con tapa cerrada: 37,3 × 55,1 × 42,2 cm (14,7 × 21,7 × 16,6 pulgadas) (An × F ×Al).
  • Peso real: 43 kg (95 lb). Peso con embalaje: 49 kg (108 lb).
Especificaciones
Material de la cámara Aluminio revestido de epoxi
Intervalo de temperatura (métrico) -4°C a +100°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36,32 x 55,11 x 42,16 cm (14,3 x 21,7 x 16,6 pulg.) (An x P x Al)
Anchura (imperial) 14.3 in.
Anchura (métrico) 36.3 cm
Altura (imperial) 16.6 in.
Altura (métrico) 42.2 cm
Fondo (imperial) 21.7 in.
Fondo (métrico) 55.1 cm
Peso (imperial) 108,0 lb
Peso (métrico) 49,0 kg