Learn More
Labconco™ Cabina de almacenamiento estándar Protector™
Código de producto. 15189705 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
30 in
36 pulg
N.º de puertas:
2
Tipo de puerta:
Cierre manual
Doble, cierre manual
Peso (imperial):
155 lb
180 lb
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) N.º de puertas Tipo de puerta Peso (imperial) Tamaño de la unidad
15189705 36 pulg 2 Doble, cierre manual 180 lb 1 PCS
17935012 30 in 2 Cierre manual 155 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15189705 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 9900100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Cuatro patas de nivelación y un panel de rellenador de 8 pulg para aumentar la profundidad de la cabina de 22 a 30 pulg
La cabina de almacenamiento estándar Labconco Protector™ se puede utilizar para el almacenamiento de suministros e instrumentos de laboratorio pequeños.
El Labconco Protector™ Armario de Almacenamiento Estándar puede utilizarse para almacenar suministros y pequeños instrumentos de laboratorio.
  • Soportan cargas de hasta 363 kg (800 lb)
  • Estructura resistente de acero con revestimiento de epoxi
  • Atractivo exterior de color blanco glaciar que complementa el mobiliario de laboratorio y las campanas extractoras Labconco
  • Puertas con cierre manual y sin bloqueo
Información de órdenes
La superficie de trabajo y los kits de estantes interiores se venden por separado
Especificaciones
Tipo de producto Armario de almacenamiento estándar
Color Blanca
Material Acero con revestimiento de epoxi
Para utilizar con (aplicación) Ideal para almacenar y ventilar pequeños instrumentos de laboratorio y ácidos suaves y otros reactivos
Tipo de puerta Doble, cierre manual
Altura (imperial) De 35.5 a 36.75 pulg
Altura (métrico) De 90.17 a 93.34 cm
Incluye Cuatro patas de nivelación y un panel de rellenador de 8 pulg de Pr para aumentar la profundidad del armario de 22 a 30 pulg
Longitud (imperial) 22 pulg
Capacidad portante (imperial) 800 lb
Capacidad portante (métrico) 362.87 kg
N.º de puertas 2
Revestimiento de superficie Epoxi
Peso (métrico) 81.64 kg
Anchura (imperial) 36 pulg
Peso (imperial) 180 lb
Anchura (métrico) 91.44 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.